Stampa…
3,5-Diclorofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0059-100G OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-100GEA 89.9 EUR
APOSOR0059-100G APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Diclorofenolo
3,5-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 233 °C
Punto di fusione: 63…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002259
CAS Number: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III