Stampa…
3,4-Diclorofenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 143 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Diclorofenolo 98%
3,4-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002258
CAS Number: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III