Stampa…
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 405 EUR
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 208…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002446
CAS Number: 303-38-8
EINECS: 206-139-5