Stampa…
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 337 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di fusione: 108…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00183328
CAS Number: 6496-89-5