Stampa…
1-Hexyne
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 402 EUR
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Hexyne
1-Hexyne
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C
Punto di fusione: –132 °C
Densità: 0,715 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009504
CAS Number: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II