Stampa…
4-Nitro-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidine 98%
4-Nitro-o-anisidine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di fusione: 138…142 °C
Densità: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007363
CAS Number: 97-52-9
EINECS: 202-588-6