2'-Nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR0043-10G
OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA
21.9
EUR
APOSOR0043-10G
APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetophenone 98%
2'-Nitroacetophenone
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di ebollizione: 159 °C/16mmHg Punto di fusione: 23…27 °C Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007144 CAS Number: 577-59-3 EINECS: 209-414-8 |