Stampa…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
OR0042-500G OR0042-1KG
APOSOR0042-500GEA 77.1 EUR
APOSOR0042-500G APOSOR0042-1KG
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formula: C₇H₇NaO₂S
Peso molecolare: 178,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013136
CAS Number: 824-79-3