Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
OR0037-100G OR0037-25G OR0037-500G
APOSOR0037-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0037-100G APOSOR0037-25G APOSOR0037-500G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Peso molecolare: 234,34 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191998
CAS Number: 37942-07-7