Stampa…
2,5-Dibromoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 172 EUR
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoaniline 95%
2,5-Dibromoaniline
Formula: C₆H₅Br₂N
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007636
CAS Number: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5