Stampa…
2-Chlorothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 116 EUR
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorothioanisole
2-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Punto di ebollizione: 239…240 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040124
CAS Number: 17733-22-1