Stampa…
2-Chlorostyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0031-100G OR0031-25G
APOSOR0031-100GEA 244 EUR
APOSOR0031-100G APOSOR0031-25G
2-Chlorostyrene
2-Chlorostyrene
Formula: C₈H₇Cl
Punto di ebollizione: 58…60 °C/7mmHg
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000567
CAS Number: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN: 1993
ADR: 3,III