Stampa…
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-nitroacetophenone
OR0027-25G OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA 46.4 EUR
APOSOR0027-25G APOSOR0027-5G
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007083
CAS Number: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4