Stampa…
2-Chloro-4-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 29 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Punto di fusione: 39…44 °C
Densità: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070773
CAS Number: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3