Stampa…
2-Adamantanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Adamantan-2-one
OR0023-100G OR0023-1KG OR0023-25G
APOSOR0023-100GEA 30.6 EUR
APOSOR0023-100G APOSOR0023-1KG APOSOR0023-25G
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di fusione: 257 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074737
CAS Number: 700-58-3
EINECS: 211-847-2