Stampa…
1-Chloro-4-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0022-100G OR0022-1KG OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA 29 EUR
APOSOR0022-100G APOSOR0022-1KG APOSOR0022-500G
1-Chloro-4-iodobenzene
1-Chloro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₄ClI
Punto di ebollizione: 226…227 °C
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001053
CAS Number: 637-87-6
EINECS: 211-305-5