Stampa…
5-Chloro-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,61 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/3mmHg
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041456
CAS Number: 42348-86-7