Stampa…
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 55.3 EUR
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Peso molecolare: 207,45 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672940
CAS Number: 183802-98-4