Stampa…
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 26.3 EUR
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₈Cl₂S₂
Peso molecolare: 287,23 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013642
CAS Number: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2