Stampa…
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 71.3 EUR
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007922
CAS Number: 104-10-9
EINECS: 203-174-8