Stampa…
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromophenyl)maleimide 98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030664
CAS Number: 13380-67-1