Stampa…
5-Amino-2-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-2-methylphenol
5-Amino-2-methylphenol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043922
CAS Number: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6