Stampa…
2'-Aminoacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0008-100G OR0008-25G OR0008-5G
APOSOR0008-100GEA 161 EUR
APOSOR0008-100G APOSOR0008-25G APOSOR0008-5G
2'-Aminoacetanilide
2'-Aminoacetanilide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210388
CAS Number: 34801-09-7