Stampa…
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 355 EUR
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Punto di ebollizione: 126…128 °C/0,6mmHg
Punto di fusione: 13…15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173908
CAS Number: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II