Stampa…
Copper(I) thiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 172 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Copper(I) thiocyanate
Copper(I) thiocyanate
Formula: CCuNS
Peso molecolare: 121,63 g/mol
Punto di fusione: 1084 °C
Densità: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010980
CAS Number: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III