Stampa…
Zirconio (IV) ossido 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Zirconio (IV) ossido 99+%
Zirconio (IV) ossido
Formula: ZrO₂
Punto di fusione: 2715 °C
Densità: 5,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4