Stampa…
Zirconile nitrato idrato
Pericolo
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Zirconile nitrato idrato
Zirconile nitrato idrato
Formula: N₂O₇Zr·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149896
CAS Number: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II