Stampa…
Zirconio tetracloruro 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 147 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Zirconio tetracloruro 99,5%
Zirconio tetracloruro
Formula: Cl₄Zr
Peso molecolare: 233,03 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C
Punto di fusione: 300 °C (subl.)
Densità: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011306
CAS Number: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8,III