Stampa…
Zinc molybdate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zinc molybdenum oxide
IN38974-25G IN38974-5G
APOSIN38974-25GEA 0 EUR
APOSIN38974-25G APOSIN38974-5G
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Formula: MoO₄Zn
Peso molecolare: 225,326 g/mol
Punto di fusione: >700 °C
Densità: 4,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049622
CAS Number: 13767-32-3
EINECS: 237-377-8