Stampa…
Zinco solfuro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Zinc (II) sulphide
IN3893-250G IN3893-50G
APOSIN3893-250GEA 626 EUR
APOSIN3893-250G APOSIN3893-50G
Zinco solfuro 99.99%
Zinco solfuro
Formula: SZn
Peso molecolare: 97,46 g/mol
Punto di fusione: 1700 °C
Densità: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011301
CAS Number: 1314-98-3