Stampa…
Zinco ossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 151 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Zinco ossido 99,9%
Zinco ossido
Formula: ZnO
Punto di fusione: 1975 °C
Densità: 5,606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III