Stampa…
Zinco (II) nitrato idrato 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 319 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinco (II) nitrato idrato 99.99%
Zinco (II) nitrato idrato
Formula: N₂O₆Zn·H₂O
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149888
CAS Number: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II