Stampa…
Zinco 99+%, mossy
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 148 EUR
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Zinco 99+%, mossy
Zinco
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C
Punto di fusione: 419 °C
Densità: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III