Stampa…
Ittrio ossido 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 417 EUR
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Ittrio ossido 99.999%
Ittrio ossido
Formula: Y₂O₃
Peso molecolare: 225,81 g/mol
Punto di ebollizione: 4300 °C
Punto di fusione: 2410 °C
Densità: 4,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011473
CAS Number: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5