Ittrio (III) cloruro, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Cl₃Y Punto di ebollizione: 1507 °C Punto di fusione: 721 °C Densità: 2,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011470 CAS Number: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 |