Stampa…
Ittrio (III) cloruro esaidrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Yttrium trichloride hexahydrate
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 270 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Ittrio (III) cloruro esaidrato 99,9%
Ittrio (III) cloruro esaidrato
Formula: YCl₃·6H₂O
Peso molecolare: 303.36 g/mol
Punto di ebollizione: 1507
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149941
CAS Number: 10025-94-2