Stampa…
Yttrium 99,9%, in polvere –40 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 364 EUR
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, in polvere –40 mesh
Yttrium
Formula: Y
Peso molecolare: 88,91 g/mol
Punto di ebollizione: 2927 °C
Punto di fusione: 1509 °C
Densità: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011468
CAS Number: 7440-65-5