Stampa…

Itterbio (III) ossido 99,9%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide

IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 72.5 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Itterbio (III) ossido 99,9%
Itterbio (III) ossido
Formula: O₃Yb₂
Punto di fusione: 2227 °C
Densità: 9,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011290
CAS Number: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR