Stampa…
Ytterbium(III) chloride hydrate 99.9+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3799-10G IN3799-50G
APOSIN3799-10GEA 58.2 EUR
APOSIN3799-10G APOSIN3799-50G
Ytterbium(III) chloride hydrate 99.9+%
Ytterbium(III) chloride hydrate
Formula: Cl₃Yb·H₂O
Peso molecolare: 297,41 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Densità: 2,575 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149884
CAS Number: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5