Stampa…
Vanadio (V) ossido 99.99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Vanadio pentossido, Pentaossido di divanadio
IN3778-10G IN3778-50G
APOSIN3778-10GEA 306 EUR
APOSIN3778-10G APOSIN3778-50G
Vanadio (V) ossido 99.99+%
Vanadio (V) ossido
Formula: O₅V₂
Peso molecolare: 181,88 g/mol
Punto di ebollizione: 1750 °C
Punto di fusione: 690 °C
Densità: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011457
CAS Number: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III