Stampa…
Vanadium(III) chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3763-100G IN3763-25G IN3763-5G
APOSIN3763-100GEA 401 EUR
APOSIN3763-100G APOSIN3763-25G APOSIN3763-5G
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Formula: Cl₃V
Peso molecolare: 157,3 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011454
CAS Number: 7718-98-1
UN: 2475
ADR: 8,III