Stampa…
Vanadium(II) chloride 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3760-5G IN3760-1G
APOSIN3760-5GEA 430 EUR
APOSIN3760-5G APOSIN3760-1G
Vanadium(II) chloride 85%
Vanadium(II) chloride
Formula: Cl₂V
Peso molecolare: 121,85 g/mol
Punto di fusione: 910 °C (subl.)
Densità: 3,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8,II