Stampa…
Tungsteno triossido 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 161 EUR
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
Tungsteno triossido 99+%
Tungsteno triossido
Formula: O₃W
Punto di fusione: 1473 °C
Densità: 7,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011466
CAS Number: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4