Stampa…
Titanio (IV) ossido rutile 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Rutile
IN3709-250G IN3709-50G
APOSIN3709-250GEA 1160 EUR
APOSIN3709-250G APOSIN3709-50G
Titanio (IV) ossido rutile 99.999%
Titanio (IV) ossido rutile
Formula: O₂Ti
Peso molecolare: 79,88 g/mol
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 1317-80-2