Stampa…
Titanio (IV) ossido rutile 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 219 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titanio (IV) ossido rutile 99.99%
Titanio (IV) ossido rutile
Formula: O₂Ti
Punto di ebollizione: 2500…3000 °C
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2