Stampa…
Stagno (IV) ossido 99.9+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 87.3 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Stagno (IV) ossido 99.9+%
Stagno (IV) ossido
Formula: O₂Sn
Peso molecolare: 150,71 g/mol
Punto di ebollizione: 1800…900 °C
Punto di fusione: 1630 °C
Densità: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011244
CAS Number: 18282-10-5