Stampa…
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-2.5KGEA 787 EUR
APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Stagno (II) cloruro, anidro 98%
Stagno (II) cloruro
Formula: SnCl₂
Punto di ebollizione: 652 °C
Punto di fusione: 247 °C
Densità: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011241
CAS Number: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III