Stampa…
Tulio (III) ossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 125 EUR
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Tulio (III) ossido 99.99%
Tulio (III) ossido
Formula: O₃Tm₂
Peso molecolare: 385,87 g/mol
Punto di fusione: 2425 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011285
CAS Number: 12036-44-1