Stampa…
Thulium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 139 EUR
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III) chloride, anidro 99,9%
Thulium(III) chloride
Formula: Cl₃Tm
Peso molecolare: 275,29 g/mol
Punto di fusione: 821 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011283
CAS Number: 13537-18-3