Stampa…
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 261 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Terbium(III,IV) oxide
Formula: O₇Tb₄
Punto di fusione: 2340 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083151
CAS Number: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3